654380
Tunicamycin
from Strepomyces lysosuperficus, ≥98% (A+B+C+D, HPLC), powder, N-acetylglucosamine transferase, Calbiochem
Sinônimo(s):
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus,
descrição
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (A+B+C+D, HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
DMF: soluble
pyridine: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
chave InChI
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-linked glycosylation
thrombin-induced Ca2+ mobilization in cells
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Price, B.D., et al. 1992. J. Cell Physiol.152, 545.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3