500105
Oxytetracycline, Hydrochloride
An antimicrobial agent. A member of the tetracycline family that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit.
Sinônimo(s):
Oxytetracycline, Hydrochloride, OTC
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D -190 to -200°, c = 1 in 0.1 M HCl (anhydrous basis)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25-26,28,31-33H,23H2,1-3H3;1H/b20-11-;/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
chave InChI
IZRXCFCWDMSBQY-NXURVHCDSA-N
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2