499635
OSC Inhibitor, Ro 48-8071
The OSC Inhibitor, Ro 48-8071, also referenced under CAS 189197-69-1, controls the biological activity of 2,3-oxidosqualene:lanosterol cyclase activity (OSC).
Sinônimo(s):
OSC Inhibitor, Ro 48-8071, 4ʹ-(6-(Allylmethylamino)hexyloxy)-4-bromo-2ʹ-fluorobenzophenone, fumarate
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1)OCCCCCCN(CC=C)C)C(=O)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C23H27BrFNO2/c1-3-14-26(2)15-6-4-5-7-16-28-20-12-13-21(22(25)17-20)23(27)18-8-10-19(24)11-9-18/h3,8-13,17H,1,4-7,14-16H2,2H3
chave InChI
CMYCCJYVZIMDFU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Peffley, D.M., et al. 1998. Biochem. Pharmacol.56, 439.
Morand, O.H., et al. 1997. J. Lipid Res.38, 373.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3