Documentos Principais
SML0813
Sigma-Aldrich
BRD56491
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Methylphenyl)-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-(4-Methylphenyl)-4H-naphtho[1,2-b]pyran-4-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 563,00
25 MG
R$ 2.270,00
R$ 563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 563,00
25 MG
R$ 2.270,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
286.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death.
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death. However, combining BRD56491 with nontoxic doses of the glutathione synthesis inhibitor L-buthionine sulfoximine did lead to cell death in a variety of cancer cell lines. BRD56491 can be used to create a more oxidizing cell state and aid in studies of cancer cell lines resilient to induced increases in ROS levels.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)