496100
Omeprazole
A cell-permeable pyridyl methylsulfinyl benzimidazole compound that acts as selective proton pump inhibitor.
Sinônimo(s):
Omeprazole, H 168/68, 5-Methoxy-2[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Ensaio
≥94% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan to off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤20 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
chave InChI
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
proton pump
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Besancon, M., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 22438.
Sachs, G., et al. 1995. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol.35, 277.
Diaz, D., et al. 1990. Gastroenterology99, 737.
Fellenius, E., et al. 1981. Nature290, 159.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2