O104
Omeprazole
≥98% (HPLC), solid, gastric secretion inhibitor
Sinônimo(s):
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Antra, Losec
About This Item
Produtos recomendados
product name
Omeprazole, solid
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 0.5 mg/mL
DMSO: >19 mg/mL
ethanol: 4.5 mg/mL
originador
AstraZeneca
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
chave InChI
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243) , ATP4A(495) , ATP4B(496) , CYP1A2(1544)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.