Documentos Principais
494105
Sigma-Aldrich
Neuroprotectant, OBA-09
A brain-permeable ester of pyruvate and salicylic acid that exhibits anti-oxidative and anti-excitotoxic properties.
Sinônimo(s):
Neuroprotectant, OBA-09
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
208.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(C)=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Descrição geral
A brain-permeable ester of pyruvate and salicylic acid that exhibits anti-oxidative and anti-excitotoxic properties.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Kim, S.W., et al. 2011. Mol. Pharmacol.79, 220.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3