Documentos Principais
4.90001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11F18N2P
Número CAS:
Peso molecular:
556.17
Código UNSPSC:
12352107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
liquid
pf
-1 °C
densidade
1.71 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Purity (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3