Documentos
PH000041
2,5,7,8-TETRAMETHYL-2-(4,8,12-TRIMETHYLTRIDECYL)-3,4-DIHYDRO-2H-CHROMEN-6-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H52O3
Número CAS:
Peso molecular:
472.76
Número MDL:
Outras notas