Documentos Principais
488285
Millipore
n-Nonyl-β-D-glucopyranoside
Mild detergent especially suitable for isolation of membrane-bound proteins with minimal denaturation.
Sinônimo(s):
n-Nonyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H30O6
Número CAS:
Peso molecular:
306.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
CMC
6.5 mM
solubilidade
water: 250 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Descrição geral
Mild detergent especially suitable for isolation of membrane-bound proteins with minimal denaturation (CMC: 6.5 mM).
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Outras notas
Chung, Y.J., and Jeffrey, G.A. 1989. Biochim. Biophys. Acta985, 300.
de Grip, W.J., and Bovee-Geurts, P.H.M. 1979. Chem. Phys. Lipids23, 321.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3