The NMR spectrum is proprietary. The product specification is only that the NMR is consistent with the structure.
487928
Nocodazole
≥99% (HPLC), solid, microtuble inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Nocodazole, R17934, Methyl-[5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nocodazole, Inhibitor of mitosis.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - DD6521000
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
chave InChI
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Promotes tubulin depolymerization
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bunz, F., et al. 1998. Science 282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.
Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci. 102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
-
What's the H NMR spectrum for nocodazole
1 answer-