Documentos Principais
4.85079
Millipore
TCEP-HCl
OmniPur® Grade
Sinônimo(s):
OmniPur® TCEP-HCl
About This Item
Fórmula linear:
[HOOCCH2CH2)3P · HCl
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
crystalline powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Molecular biology grade.
Specifications:
Solubility (50 mg/ml, water): Passes
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1