475878
(+)-MK 801 Maleate
A highly potent, selective, and non-competitive NMDA receptor antagonist that acts by binding to a site located within the NMDA-associated ion channel, thus preventing Ca2+ flux.
Sinônimo(s):
(+)-MK 801 Maleate, (5R,10S)-(+)-5-Methyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-10-imine, Maleate, Dizocilpine Maleate, NMDA Antagonist I
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
water: 3 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
chave InChI
QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NMDA receptor
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
DeLorenzo, R.J., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14482.
Woodruff, G.N., et al. 1987. Neuropharmacology 26, 903.
Wong, E.H.F., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83, 7104.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3