475841
Miltefosine
An ether lipid analog that acts as an inhibitor of CTP:phosphocholine cytidyltransferase and displays remarkable antiproliferative effect both in vitro and in vivo.
Sinônimo(s):
Miltefosine, HePC, 1-Hexadecylphosphorylcholine
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
PBS, pH 7.2: 2.5 mg/mL
DMSO: 800 μg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
chave InChI
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CTP:phosphocholine cytidyltransferase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Wieder, T., et al. 1993. Biochem. J.291, 561.
Geilen, C.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 6719.
Geilen, C.C., et al. 1991. Eur. J. Cancer27, 1650.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3