474426
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside
≥99% (HPLC), solid, α-glucosidase substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside, 4-MU-α-D-Glc
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Methylumbelliferyl-α-D-glucopyranoside, Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impurezas
≤0.01% 4-methylumbelliferone
≤0.02% β-anomer
cor
white
solubilidade
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
chave InChI
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Butterworth, J., and Broadhead, D.M. 1977. Clin. Chim. Acta78, 335.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3