437694
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-
An effective antioxidant.
Sinônimo(s):
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-, DHLA, Dihydrolipoic Acid, Thiocytic Acid, Dihydro-
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SC(CCS)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
chave InChI
IZFHEQBZOYJLPK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Scavenges hypochlorous acid, peroxyl, superoxide, hydroxyl, and nitric oxide radicals
Embalagem
Advertência
Outras notas
Bustamante, J., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 339.
Scott, B.C., et al. 1994. Free Radic. Res. 20, 119.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
348.1 °F - Cleveland open cup
Ponto de fulgor (°C)
175.6 °C - Cleveland open cup