Documentos Principais
436305-M
Millipore
Linoleic Acid
An essential fatty acid.
Sinônimo(s):
Linoleic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid, Linolic Acid, Linolic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
280.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥97% (LC/MS)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
colorless
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Descrição geral
An essential fatty acid.
An essential fatty acid. Density: 900 mg/ml.
Density: 900 mg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Essential fatty acid
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1