Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Finch, P.W. and J.S. Rubin. 2006. J. Natl. Cancer Inst.98, 812.
de Georgi, V., et al. 2007. Dermatol. Clin.25, 477.
Niu, J., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 6001.
Werner, S., et al. 2007. J. Invest. Dermatol.127, 998.
Cardinali, G., et al. 2005. J. Invest. Dermatol.125, 1190.
Geer, D.J., et al. 2005. Am. J. Pathol.167, 1575.
Hsu, YR., et al. 1999. Biochemistry38, 2523.
Qiao, J., et al. 1999. Development126, 547.
Werner, S., 1998. Cytokine Growth Factor Rev.9, 153.
Guo, L., et al. 1996. Genes Dev.10, 165.
Mason, I.J., et al. 1994. Mech. Dev.45, 15.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2