Documentos Principais
420290
Millipore
IPTG, Hemidioxane Adduct
A free-flowing, hygroscopic carbohydrate that induces expression of the lac operon of E. coli by allosterically interacting with the repressor molecule.
Sinônimo(s):
IPTG, Hemidioxane Adduct, Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O5S · 0.5C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
282.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezas
15.0% dioxane
cor
white to off-white
solubilidade
water: 1%
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
chave InChI
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Descrição geral
A free flowing carbohydrate that induces expression of the lac operon of E. coli by allosterically interacting with the repressor molecule. Inducer of β-D-galactosidase.
A free-flowing, hygroscopic carbohydrate that induces expression of the lac operon of E. coli by allosterically interacting with the repressor molecule. Inducer of β-D-galactosidase. This preparation contains 15% dioxane.
Advertência
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Mathur, A., et al. 2000. Cardiovasc. Res. 46, 126.
Chanda, B., and Mathew, M.K. 1999. Biochim Biophys. Acta 1416, 92.
Dedov, V.N., and Roufogalis, B.D. 1999. FEBS Lett. 456, 171.
Polla, B.S., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6458.
White, R.J., et al. 1996. J. Neurosci. 16, 5688.
Ankacrona, M., et al. 1995. Neuron 15, 961.
Reers, M., et al. 1995. Methods Enzymol. 260, 406.
Ravanello, M.P., and Kruby, D.E. 1994. J. Virol.68, 6401.
Schmitz, M.L., and Baeurerle, P.A. 1994. Biotechniques17, 714.
Cossarizza, A., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 40.
Lama, J., et al. 1992. Gene117, 185.
Zhang, Y., and Moss, B. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 1511.
Rodriquez, J.F., and Smith, G.L. 1990. Nucleic Acids Res.18, 5347.
Date, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.151, 598.
Lee, S.G., et al. 1988. Biochemistry27, 2983.
Cho, S., et al. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.128, 1268.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3