420130
JNK Inhibitor III, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor III, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JNK Inhibitor III, Cell-Permeable, HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂, SAPK Inhibitor III, SAPK Inhibitor III, HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
acetic acid: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
JNK
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1