Documentos Principais
407719
Sigma-Aldrich
Iodoacetic Acid, Sodium Salt
Inhibits cysteine proteases.
Sinônimo(s):
Iodoacetic Acid, Sodium Salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2IO2 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
207.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white to pale yellow
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Inhibits cysteine proteases.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Toxic (F)
Reconstituição
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
406.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
208 °C