Documentos
40-50030
Millipore
Fluido motriz MAGPIX ® PLUS 4PK
Sinônimo(s):
Fluido motriz, Fluido motriz MAGPIX PLUS 4PK, Luminex, MPXDF4PK, magpix
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
NACRES:
NA.25
forma
liquid
embalagem
pkg of 4 pack, 700 mL each
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
O instrumento MAGPIX® requer o fluido motriz MAGPIX® PLUS para atuar como meio de transporte para levar a amostra ao sistema óptico do instrumento. Devido à natureza compacta do sistema MAGPIX®, o fluido motriz está disponível em recipientes descartáveis pré-preenchidos pequenos (700 ml cada) que são armazenados dentro do instrumento. Cada recipiente de fluido motriz PLUS fornece uma quantidade de fluido suficiente para ler aproximadamente dez placas de amostras e é vendido em uma embalagem contendo quatro unidades.
Aplicação
Para uso com o sistema Luminex MAGPIX®
Informações legais
MILLIPLEX é uma marca comercial registrada da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha
MAGPIX system is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Tips help choose the right MILLIPLEX® assay, ensuring compatibility and providing guidance for multiplex workflows.
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.