Documentos Principais
40-50015
Millipore
Fluido de revestimento, 20 l
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.51
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 20 L
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os instrumentos FLEXMAP 3D, Luminex 100 e Luminex 200 necessitam de fluido de revestimento para servir como meio de transporte para levar a amostra ao sistema óptico do instrumento.
Aplicação
Para uso com os sistemas FlexMAP 3D, Luminex 200 e Luminex 100
Ligação
Substitui: Este produto substitui o fluido de revestimento (#SHEATHFLUID) do catálogo.
Informações de substituição: O 40-50015 foi substituído por 40-50021.
Informações legais
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany