Documentos Principais
401250-M
Millipore
Ilimaquinone
A cell-permeable marine sponge metabolite with anti-microbial, anti-HIV, anti-inflammatory, and anti-mitotic properties.
Sinônimo(s):
Ilimaquinone, 3-[(Decahydro-1β,2β,4aβ-trimethyl-5-methylene-1-napthyl)methyl]-2-hydroxy-5-methoxybenzoquinone, IQ
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
358.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H30O4/c1-13-7-6-8-18-21(13,3)10-9-14(2)22(18,4)12-15-19(24)16(23)11-17(26-5)20(15)25/h11,14,18,24H,1,6-10,12H2,2-5H3/t14-,18+,21+,22+/m0/s1
chave InChI
JJWITJNSXCXULM-YVUMSICPSA-N
Descrição geral
A cell-permeable marine sponge metabolite with anti-microbial, anti-HIV, anti-inflammatory, and anti-mitotic properties. Induces a complete and reversible breakdown of Golgi membranes into smaller vesicular structures and causes depolymerization of microtubules. Inhibits cellular methylations through its interaction with S-adenosylhomocysteinase. Blocks the cytotoxicity of ricin and diphtheria toxin. Acts as an inhibitor of the RNase H activity of HIV-1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Induces a complete and reversible breakdown of Golgi membranes into smaller vesicular structures and causes depolymerization of microtubules.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Radeke, H.S., et al. 1999. Chem. Biol. 6, 639.
Radeke, H.S., and Snapper, M.L. 1998. Bioorg. Med. Chem.6, 1227.
Jamora, C., et al. 1997. Cell 91, 617.
Nambiar, M.P., and Wu, H.C. 1995. Exp. Cell Res. 219, 671.
Loya, S., and Hizi, A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9323.
Takizawa, P.A., et al. 1993. Cell 73, 1079.
Veit, B., et al. 1993. J. Cell Biol. 122, 1197.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3