400088
HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2
The HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, also referenced under CAS 927822-86-4, controls the biological activity of HIF-1α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, Hypoxia-Inducible Factor-1α Translation Inhibitor, KC7F2, N,Nʹ-(2,5-Dichlorosulfonyl)cystamine, HIF Inhibitor III
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige to tan
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCCSSCCN[S](=O)(=O)c2c(ccc(c2)Cl)Cl)c1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C16H16Cl4N2O4S4/c17-11-1-3-13(19)15(9-11)29(23,24)21-5-7-27-28-8-6-22-30(25,26)16-10-12(18)2-4-14(16)20/h1-4,9-10,21-22H,5-8H2
chave InChI
REQLACDIZMLXIC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3