Documentos Principais
05-338
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, ZB4
Sinônimo(s):
APO-1 cell surface antigen, Apo-1 antigen, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, CD95 antigen, FASLG receptor, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, tu
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
ZB4, monoclonal
application:
FACS
Neutral
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
citations:
42
Nome do produto
Anticorpo antiFas (humano, neutralizante), clone ZB4, clone ZB4, Upstate®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ZB4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAS(355)
Descrição geral
Este produto não induz apoptose em cultura celular.
Fas (também conhecida como Apo-1 e CD95) é uma glicoproteína da superfície celular de 40-50 kDa e um membro da família de receptores TNF. Fas é uma molécula sinalizadora de apoptose que forma o complexo de sinalização indutor de morte (DISC, do inglês death inducing signalling complex) após a ligação do trímero do ligante Fas a uma célula adjacente. O receptor de Fas também trimeriza, após o que é internalizado e então pode se ligar à molécula adaptadora FADD. FADD facilita a ligação da caspase-8 que é ativada para induzir a apoptose mediada por caspase-8. A Fas também desempenha um papel na citotoxicidade mediada por linfócitos T e no desenvolvimento de linfócitos T. A Fas é encontrada no timo, fígado, coração e ovário, onde é expressa em uma minoria de linfócitos T e B e monócitos dormentes. O clone antagonista ZB4 de antiFas monoclonal foi usado para bloquear a atividade indutora de apoptose do clone CH-11 de antiFas em várias publicações.
Especificidade
Este anticorpo reconhece o antígeno de superfície celular humano Fas expresso em várias células humanas, inclusive células mieloides, células linfoblastoides T e fibroblastos diploides. Ele não induz apoptose em cultura celular.
O anticorpo não reconhece TNF e Fas de camundongo.
Imunogênio
Fas humana recombinante.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
Citometria de fluxo: um lote anterior deste anticorpo usou 5-20 μg/ml. Western blot: um lote anterior deste anticorpo usou 5 μg/ml.
O anticorpo antiFas (humano, neutralizante), clone ZB4, detecta o nível de Fas e foi publicado e validado para uso em WB, FC e NEUT.
Subcategoria de pesquisa
Apoptose - adicional
Qualidade
Avaliado pela neutralização da apoptose induzida pelo tratamento com antiFas (humano, ativador), clone CH11 (N.º do catálogo 05-201), de células Jurkat humanas.
Neutralização: 10-500 ng/ml desse anticorpo foram incubados por uma hora com células humanas transfectadas com Fas e inibiram o antiFas (humano, ativador), clone CH11 (N.º do catálogo 05-201). A viabilidade celular foi avaliada usando um ensaio WST-1
Descrição-alvo
45 kDa
forma física
Formato: Purificado
Purificado com proteína A
Sulfato de amônio e IgG1 monoclonal de camundongo purificada em PBS contendo 50% de glicerol. Armazene a –20 °C.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a , a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Várias células humanas
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Divya Kesanakurti et al.
PloS one, 6(5), e19341-e19341 (2011-05-17)
Abrogation of apoptosis for prolonged cell survival is essential in cancer progression. In our previous studies, we showed the MMP-2 downregulation induced apoptosis in cancer cell lines. Here, we attempt to investigate the exact molecular mechanism of how MMP-2 depletion
Involvement of apoptosis antigen Fas in clonal deletion of human thymocytes
Yonehara, S, et al
International Immunology, 6, 1849-1856 (1994)
Stimulated human lamina propria T cells manifest enhanced Fas-mediated apoptosis
Boirivant, M., et al
The Journal of Clinical Investigation, 98, 2616-2622 (1996)
Networked T cell death following macrophage infection by Mycobacterium tuberculosis.
Macdonald, SH; Woodward, E; Coleman, MM; Dorris, ER; Nadarajan, P; Chew, WM; McLaughlin et al.
Testing null
E Lacana et al.
Nature medicine, 5(5), 542-547 (1999-05-06)
Programmed cell death is a process required for the normal development of an organism. One of the best understood apoptotic pathways occurs in T lymphocytes and is mediated by Fas/Fas ligand (FasL) interaction. During studies of apoptosis induced by T