374087
Anti-Heme Oxygenase-1 Mouse mAb (HO-1-1)
liquid, clone HO-1-1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-HO-1, Anti-Hsp32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HO-1-1, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, rat, canine, monkey, mouse, bovine
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Hmox1(513221)
dog ... Hmox1(442987)
human ... HMOX1(3162)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
rhesus monkey ... Hmox1(719266)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (1:1000)
Immunoprecipitation (20 µg/ml)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Maines, M.D. 1988. FASEB J.2, 2557.
Trakshel, G.M., et al. 1986 J. Biol. Chem.261, 11131.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1