Documentos Principais
373402
Sigma-Aldrich
Hedgehog Antagonist VIII
The Hedgehog Antagonist VIII, also referenced under CAS 330796-24-2, controls the biological activity of Hedgehog. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
Hedgehog Antagonist VIII, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((3-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl)-urea, Hh Signaling Antagonist VIII, Hh Signaling Antagonist VIII, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((3-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl)-urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H15ClF4N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
490.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
clear slightly yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)NCc2[n]([c](c4c(n2)cccc4)=O)c3ccc(cc3)F)Cl
InChI
1S/C23H15ClF4N4O2/c24-18-10-7-14(11-17(18)23(26,27)28)30-22(34)29-12-20-31-19-4-2-1-3-16(19)21(33)32(20)15-8-5-13(25)6-9-15/h1-11H,12H2,(H2,29,30,34)
chave InChI
NYOXUHUPXGFHIB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable quinazolinyl-urea compound that is shown to potently inhibit OCT-Shh-stimulated Gli transcription activity in a 10t1/2(s12) cell-based Luciferase reporter assay (IC50 = 70 nM).
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C0. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Brunton, A.A., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 1108.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3