07-1735
Anti-HuR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
ELAV-like 1, Hu antigen R, Hu-antigen R, embryonic lethal, abnormal vision, drosophila, homolog-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELAVL1(1994)
mouse ... Elavl1(15568)
rat ... Elavl1(363854)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
The antibody detected HuR at 1:500-1:1,000 dilutions in Jurkat cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2