370677
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Rp-Isomer, Triethylammonium Salt
A potent, cell-permeable, and metabolically-stable inhibitor of protein kinase G Iα, Iβ, and type II.
Sinônimo(s):
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Rp-Isomer, Triethylammonium Salt, Rp-8- pCPT-cGMPS, TEA, PKG Inhibitor III
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 0.5 mg/mL
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKG1α
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lee, S.J., et al. 1996. Dev. Biol.180, 324.
Van Uffelen, B.E., et al. 1996. J. Leukoc. Biol.60, 94.
Willmott, N., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 3699.
Butt, E., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 269, 265.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2