344206-M
Formamida
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Sinônimo(s):
Amida C1, Amida fórmica
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.55 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
932 °F
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
hybridization: suitable
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
pb
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
solubilidade
water: 20 mg/mL (~0.5 M)
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Advertência
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C