344085
Folimycin, Streptomyces sp.
A highly sensitive and specific inhibitor of vacuolar-type H+-ATPase (V-type; Ki = 20 pM).
Sinônimo(s):
Folimycin, Streptomyces sp., Concanamycin A
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C46H75NO14/c1-13-16-34-28(7)37(58-38-22-33(48)43(31(10)57-38)60-45(47)53)23-46(54,61-34)30(9)41(51)29(8)42-35(55-11)18-15-17-24(3)19-26(5)39(49)32(14-2)40(50)27(6)20-25(4)21-36(56-12)44(52)59-42/h13,15-18,20-21,26-35,37-43,48-51,54H,14,19,22-23H2,1-12H3,(H2,47,53)/b16-13+,18-15+,24-17+,25-20+,36-21-/t26-,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,41-,42-,43-,46-/m1/s1
chave InChI
DJZCTUVALDDONK-HQMSUKCRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Vacuolar-type H+-ATPase
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 255.
Muroi, M., et al. 1994. Biosci. Biotech. Biochem.58, 425.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Muroi, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.193, 999.
Muroi, M., et al. 1993. Cell Struct. Funct.18, 139.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3