Documentos
324889
Sigma-Aldrich
eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU
The eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU controls the biological activity of eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex.
Sinônimo(s):
eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU, 1-(2-chloro-5-nitrophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8Cl3N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
360.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=C(Cl)C=CC([N+]([O-])=O)=C1)NC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
Descrição geral
A negative control for eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor, BTdCPU.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Chen, T., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.7, 610.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2