324740
Elastase Substrate V, Fluorogenic
≥95% (HPLC), powder, lyophilized solid, elastase substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Elastase Substrate V, Fluorogenic, MeOSuc-AAPV-AMC
About This Item
Produtos recomendados
product name
Elastase Substrate V, Fluorogenic, Elastase Substrate V, Fluorogenic, CAS 72252-90-5, is a sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase (Km = 140 µM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
forma
lyophilized solid
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)30(42)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27,34H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,35,41,42)/t18-,19-,22-,27-/m0/s1
chave InChI
NHMQNKPYBPDCAY-NFHWZJRKSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Castillo, M.J., et al. 1979. Anal. Biochem.99, 53.
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3