324716
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, CAS 59793-96-3, catalyzes the hydrolysis of the unsubstituted Galβ1,3GalNAc core disaccharide attached to Ser or Thr.
Sinônimo(s):
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, O-Glycopeptide endo-D-galactosyl-N-acetyl-α-galactosaminohydrolase, O-Glycosidase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(O-linked)
Formulário
liquid
atividade específica
≥1 units/mL
≥10 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidase, proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Iwase, H., and Hotta, K. 1993. Methods Mol. Biol. 14, 151.
Fan, J.Q., et al. 1990. Agric. Biol. Chem. 54, 233.
Umemoto, J., et al. 1978. Anal. Biochem. 91, 186.
Glasgow, L.R., et al. 1977. J. Biol. Chem. 252, 8615.
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.