Documentos
311155
Sigma-Aldrich
Dansyl Chloride
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
Sinônimo(s):
Dansyl Chloride, 5-(Dimethylamino)-napthalene-1-sulfonyl Chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12ClNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
269.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
yellow-orange
solubilidade
DMF: soluble
chloroform: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
chave InChI
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Corrosive (L)
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Vera, J.C., et al. 1988. Anal. Biochem. 174, 38.
Gehring, U., et al. 1968. Eur. J. Biochem. 6, 281.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3