262017
APE1 Inhibitor III
The APE1 Inhibitor III controls the biological activity of APE1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
APE1 Inhibitor III, Apurinic Endonuclease 1 Inhibitor III, Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease 1 Inhibitor III, N-(3-(1,3-Benzo[d]thiazol-2-yl)-6-isopropyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridin-2-yl)acetamide, N-(3-(1,3-Benzo[d]thiazol-2-yl)-6-isopropyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridin-2-yl)acetamide, Apurinic Endonuclease 1 Inhibitor III, Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease 1 Inhibitor III
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
brown
solubilidade
DMSO: 2.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(CC1)CC2=C1C(C3=NC4=C(C=CC=C4)S3)=C(S2)NC(C)=O
InChI
1S/C19H21N3OS2/c1-11(2)22-9-8-13-16(10-22)25-18(20-12(3)23)17(13)19-21-14-6-4-5-7-15(14)24-19/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3,(H,20,23)
chave InChI
JMSPCTGDYFVMJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
APE1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2