Documentos Principais
SML0710
Sigma-Aldrich
DDRI-18
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,3′-[6,6′-bi-1H-Benzimidazole]-2,2′-diylbis-benzenamine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 611,00
R$ 611,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 611,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H20N6
Número CAS:
Peso molecular:
416.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 611,00
Check Cart for Availability
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=CC(C(N2)=NC(C=C3)=C2C=C3C4=CC5=C(C=C4)N=C(N5)C6=CC(N)=CC=C6)=C1
InChI
1S/C26H20N6/c27-19-5-1-3-17(11-19)25-29-21-9-7-15(13-23(21)31-25)16-8-10-22-24(14-16)32-26(30-22)18-4-2-6-20(28)12-18/h1-14H,27-28H2,(H,29,31)(H,30,32)
chave InChI
QROWVLFOWUYBIG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair following double strand DNA breaks induced by ionizing radiation, and enhances the effects of DNA-damaging cancer drugs like etoposide, camptothecin and doxorubicin.
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)