E8534
E3330
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-2-[(4,5-Dimethoxy-2-methyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadien-1-yl)methylene]-undecanoic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
red to orange
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC\C(=C/C1=C(C)C(=O)C(OC)=C(OC)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H30O6/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-15(21(24)25)13-16-14(2)17(22)19(26-3)20(27-4)18(16)23/h13H,5-12H2,1-4H3,(H,24,25)/b15-13+
chave InChI
AALSSIXXBDPENJ-FYWRMAATSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)