Documentos Principais
239822
Sigma-Aldrich
CXCR4 Antagonist III
The CXCR4 Antagonist III controls the biological activity of CXCR4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
CXCR4 Antagonist III, N²-(4-((3-(Cyclohexylamino)propylamino)methyl)benzyl)-N⁴-(piperidin-4-yl) quinazoline-2,4-diamine, 2HCl, Fusin Antagonist III
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H43N7 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
574.63
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
water: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(N=C(NCC2=CC=C(CNCCCNC3CCCCC3)C=C2)N=C4NC5CCNCC5)=C4C=CC=C1
InChI
1S/C30H43N7/c1-2-7-25(8-3-1)33-18-6-17-32-21-23-11-13-24(14-12-23)22-34-30-36-28-10-5-4-9-27(28)29(37-30)35-26-15-19-31-20-16-26/h4-5,9-14,25-26,31-33H,1-3,6-8,15-22H2,(H2,34,35,36,37)
chave InChI
SHIKEDQVUTVKBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable quinazoline compound that acts as a potent and reversible CXCR4 antagonist (IC50 = 36.2 nM for SDF-1/CXCL12 binding to hCXCR4-transfected HEK293 membrane) with selectivity over closely related human chemokine receptors CXCR2, CCR2, CCR4 and CCR5 (IC50 >10 µM). Shown to inhibit CXCL12-induced Ca2+-mobilization and cell migration in hCXCR4-HEK293 cells (IC50 = 100.1 and 41 nM, respectively), and rapidly mobilize CXCR4+, CD34+ and CD133+ stem cells from bone marrow in C57BL/6 male mice (6 mg/kg, s.c).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Wu, C.H., et al. 2012. Chem. Med. Chem.7, In press.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2