Documentos Principais
235429
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor Set I
The Caspase Inhibitor Set I controls the biological activity of Caspase-1. This collection of small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
200 pM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Contains 1 mg of Caspase-3 Inhibitor II, Z-DEVD-FMK (Cat. No. 264155); 1 mg of Caspase-1 Inhibitor I, Ac-YVAD-CHO (Cat. No. 400010); and 1 mg of Caspase Inhibitor I, Z-VAD-FMK (Cat. No. 627610). Supplied with a data sheet.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-1
Reversible: no
Secondary Target
Caspase-3, Caspase-4, Caspase-5, Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8, Caspase-10
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Masuda, Y., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Com.234, 641.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell 78, 343.