234415
C5a Receptor Antagonist, W-54011
The C5a Receptor Antagonist, W-54011, also referenced under CAS 405098-33-1, controls the biological activity of C5a Receptor.
Sinônimo(s):
C5a Receptor Antagonist, W-54011, N-((4-Dimethylaminophenyl)methyl)-N-(4-isopropylphenyl)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-carboxamide, HCl
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C30H36N2O2.ClH/c1-21(2)23-11-16-26(17-12-23)32(20-22-9-14-25(15-10-22)31(3)4)30(33)28-8-6-7-24-13-18-27(34-5)19-29(24)28;/h9-19,21,28H,6-8,20H2,1-5H3;1H
chave InChI
UKBJWRMNGCDKNL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
C5a Receptor
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1