230752
Chromomycin A3
Antitumor antibiotic that inhibits RNA synthesis. A cell-permeable fluorescent dye that can be used with Bisbenzimide H 33258 to distinguish chromosomes by their total DNA content and DNA base composition.
Sinônimo(s):
Chromomycin A3, Toyomycin
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
fluorescência
λex ~445 nm
λem ~575 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C57H82O26/c1-21-34(79-40-19-37(53(26(6)75-40)77-28(8)59)82-38-16-33(61)52(70-11)25(5)74-38)15-31-13-30-14-32(54(71-12)51(68)46(63)22(2)58)55(50(67)44(30)49(66)43(31)45(21)62)83-41-18-35(47(64)24(4)73-41)80-39-17-36(48(65)23(3)72-39)81-42-20-57(10,69)56(27(7)76-42)78-29(9)60/h13,15,22-27,32-33,35-42,46-48,52-56,58,61-66,69H,14,16-20H2,1-12H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27+,32+,33-,35-,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,46+,47-,48-,52+,53+,54+,55+,56+,57+/m1/s1
chave InChI
ZYVSOIYQKUDENJ-WKSBCEQHSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Saccone, S., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 4913.
Van Dilla, M.A., et al. 1983. Science220, 620.
Mizuno, K. 1963. J. Antibiot.16, 22.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3