219491
Cdk/Crk Inhibitor
The Cdk/Crk Inhibitor, also referenced under CAS 784211-09-2, controls the biological activity of Cdk/Crk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Cdk/Crk Inhibitor, 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,5-dihydro-6-((4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)methyl)-3-(1-methylethyl)-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, RGB-286147, Cdk7 Inhibitor IV
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cdk1/B, Cdk2/E, Cdk3/E, Cdk5/p35, Cdk7/H/MAT1, and Cdk9
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1