218860
Casein Kinase II Inhibitor VIII
The Casein Kinase II Inhibitor VIII controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Casein Kinase II Inhibitor VIII, CK2 Inhibitor VIII, DYRK1B Inhibitor, Flt-3 Inhibitor VII, 4-(2-(4-Methoxybenzamido)thiazol-5-yl)benzoic acid
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)S2
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CK2
DYRK1B, Flt-3
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3