Documentos Principais
212385-M
Millipore
Carbachol
An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Sinônimo(s):
Carbachol, Carbamoylcholine Chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 1779
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
solid (fine crystalline)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
methanol: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[N+](CCO\C(=N\[H])\[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
chave InChI
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors. Known to increase cytosolic Ca2+ and InsP3 and decrease cAMP levels. Resistant to the action of acetylcholine esterase (AChE) and non-specific cholinesterases. Inhibits apoptotic death of cultured granule neurons.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors
Advertência
Toxicity: Highly Toxic (H)
Reconstituição
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Outras notas
Jence, M., et al. 1995. J. Neurochem. 64, 1605.
Yan, G.M., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 47, 248.
Mangels, L.A., and Gnegy, M.E. 1992. J. Biol. Chem.267, 5847.
Watanabe, A.M., et al. 1992. In Basic and Clinical Pharmacology, Fifth Edition Katzung, B.G. ed.) Appleton and Lange, Norwalk, CT, p. 82.
Howe, P.H., et al. 1986. J. Pharmacol. Exp. Ther.239, 574.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3