Documentos Principais
2080-OP
Millipore
Agarose
OmniPur® Grade, Super-Fine Resolution
Sinônimo(s):
OmniPur® Agarose Super-Fine Resolution, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
fine powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrição geral
Suitable for microsatellite analysis, RFLP and AFLP and analytical and preparative electrophoresis. Provides 2% resolution in the 200 bp-1,000 bp range.
Specifications:
Ash: ≤0.35%
Conductivity (1%, water): ≤10 µmho
DNase: None detected
EEO (-mr): ≤0.12
Gelling range (3%): ≤35.5°C
Gel strength (1.5%): ≥500 g/cm
Melting point (1.5%): ≤70.0°C Moisture (H2O) ≤7.0%
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): ≤0.11%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3