Documentos Principais
2120-OP
Millipore
Agarose
OmniPur® Grade
Sinônimo(s):
OmniPur® Agarose, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
fine powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
atividade externa
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrição geral
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.15%
EEO (-mr): ≤0.1
Gelling range (1%): 36-39 °C
Gel strength (1%): 1200 g/cm2 min
Melting point (1%): 87-89 °C
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3