203995
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
Most commonly-used free radical trap.
Sinônimo(s):
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, PBN
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
water: 20 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=Cc1ccccc1)([O-])C(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
chave InChI
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Free radical trap
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Miyajima, T., and Kotake, Y. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 215, 114.
Jazen, E.G., et al. 1994. in Frontiers of Reactive Oxygen Species in Biology and Medicine, (Asada, K., and Yoshikawa, T., eds.), pp. 431-434. Elsevier Science, Amsterdam.
Floyd, R.A. 1990. FASEB J. 4, 2587.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3