203980
α-Bungarotoxin
from Bungarus multicinctus, No contaminants by IEF, lyophilized solid, irreversible binder to motor end-plate acetylcholine receptor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
α-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus
About This Item
Produtos recomendados
product name
α-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus, Blocks neuromuscular transmission by irreversible binding to motor end-plate acetylcholine receptor (Kd = 1 pM to 1 nM) but does not depress acetylcholine release from motor nerve endings.
Nível de qualidade
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
PBS: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Motor end-plate acetylcholine receptor
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Outras notas
Zhang, Z.W., et al. 1994. Neuron 12, 167.
Bambrick, L.L., and Gordon, T. 1992. J. Physiol.449, 479.
Lin, S.R., and Chang, C.C. 1992. Biochim. Biophys. Acta1159, 255.
Motomura, M., et al. 1992. Neurosci. Lett.143, 139.
Sorenson, E.M., and Chiappinelli, V.A. 1992. J. Comp. Neurol.323, 1.
Ruan, K.H., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 6156.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3